Learn More
2,2-diméthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10631293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10631293 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10242592 1 g Flacon en verre ambré 1g
10470934 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10631293 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27204CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 38002-88-9
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.22
Numéro MDL MFCD04115387
Clé InChI HGKYVFOYQUSRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-7-formyl-2,3-dihydrobenzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-carbaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbaldehyde
CID PubChem 2795471
SMILES CC1(C)CC2=CC=CC(C=O)=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2,2-diméthyle-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-carbaldéhyde
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 97%