Learn More
Isocyanate de 2,2-diméthyl-2,3-dihydro-1 -benzofuran-7-yle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10563245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10563245 1 g Flacon en verre ambré 1g
10308393 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10563245 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27206DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 87254-55-5
Formule moléculaire C11H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.214
Numéro MDL MFCD09025825
Clé InChI JTJCJMYVKXVWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate, 7-isocyanato-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-7-isocyanato-2,2-dimethyl
CID PubChem 18525712
Nom IUPAC 7-isocyanato-2,2-diméthyl-3H-1-benzofurane
SMILES CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)N=C=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 97%