Learn More
(2,2-Diméthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-yl)méthylamine, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10160463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10160463 1 g Flacon en verre ambré 1g
10011724 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10160463 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC27213DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 868755-44-6
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.25
Numéro MDL MFCD08271885
Clé InChI BQEPNISHAAOSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 1-2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl methylamine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl methylamine
CID PubChem 18525713
SMILES CC1(C)CC2=C(O1)C(CN)=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 1-(2,2-diméthyle-2,3-dihydro-1-benzofurane-7-yl)méthanamine
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 97%