Learn More
2,2-Diméthyl-3,4-dihydro-2 H-1,4-benzoxazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497548 1 g 1g
15406236 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61058.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 866089-28-3 | C10H13NO | 163.22 g/mol
It possess various biological activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il présente diverses activités biologiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 866089-28-3
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD11603419
Clé InChI WILBVUMFTFLAHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl
CID PubChem 23587101
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine
SMILES CC1(CNC2=CC=CC=C2O1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 97%