Learn More
2,2-Diméthyl-3-hexanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449037 5 g 5g
11439037 1 g 1g
11459037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20612.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5405-79-8 | C8H16O | 128.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5405-79-8
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00027140
Clé InChI PYCHXHVFOZBVEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-3-hexanone, 3-hexanone, 2,2-dimethyl, tert-butyl propyl ketone, acmc-20aojp, 3-hexanone,2-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3-one, 2,2-dimethyl-hexan-3-one, 3-hexanone,2,2-dimethyl
CID PubChem 221168
Nom IUPAC 2,2-diméthylhexan-3-one
SMILES CCCC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-3-hexanone
Indice de réfraction 1.4105
Quantité 5 g
Poids de la formule 128.21
Pourcentage de pureté 99%