Learn More
Acide 2,2-diméthyl-4-oxo-4-(propan-2-yloxy)butanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-dimethyl-4-oxo-4-(propan-2-yloxy)butanoic acid |
| CAS | 1803601-41-3 |
| Formule moléculaire | C9H16O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)13-7(10)5-9(3,4)8(11)12/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CC(C)(C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2,2-diméthyl-4-oxo-4-propan-2-yloxybutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.22 |
| Poids de la formule | 188.1049 |