Learn More
Ester phénylméthylique de l'acide 2,2-diméthyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1049703-02-7 |
| Formule moléculaire | C14H16O5 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16O5/c1-14(2)18-11(13(16)19-14)8-12(15)17-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OC(CC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O1 |
| Nom IUPAC | benzyl 2-(2,2-diméthyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)acétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 264.27 |
| Poids de la formule | 264.0998 |