Learn More
2,2-Diméthyl-6-nitro-2 H-1,4-benzoxazin-3 (4 H)-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466266 1 g 1g
15476266 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61097.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 85160-84-5 | Molecular Formula: C10H10N2O4 | Molecular Weight: 222.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85160-84-5
Formule moléculaire C10H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.20
Numéro MDL MFCD03427729
Clé InChI YKXZRZGZJZYBBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro, 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-2,3-dihydro-4h-1,4-benzooxazine-3-one, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-6-nitro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine, 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-benzo b 1.4 oxazine-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-one
CID PubChem 10656631
Nom IUPAC 2,2-dimethyl-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
SMILES CC1(C)OC2=C(NC1=O)C=C(C=C2)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.2
Pourcentage de pureté 97%