Learn More
2,2-diméthyl-N-(4-pyridinyl)propanamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10364482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10364482 1 g Flacon en verre ambré 1g
10601113 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10364482 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00094DA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 70298-89-4
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.235
Numéro MDL MFCD00996248
Clé InChI JCMMVFHXRDNILC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl-propionamide, n-pyridin-4-yl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridinyl propanamide, n-4-pyridyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propanamide, 4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propionamide, 4-pivaloylaminopyridine, maybridge3_004407
CID PubChem 427059
Nom IUPAC 2,2-diméthyle-N-pyridine-4-ylpropanamide
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%