Learn More
2-(2-diméthylaminoéthyl)pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-2-pyridineethanamine |
| CAS | 6304-27-4 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C9 H14 N2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | N,N-Dimethyl-2-pyridineethanamine, Pyridine, 2-[2-(dimethylamino)ethyl]- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-2-pyridineethanamine, 2-(2-Dimethylaminoethyl)pyridine, 2-[β-(Dimethylamino)ethyl]pyridine, N,N-Dimethyl-2-pyridineethylamine, NSC 42626, Y-G 15 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14N2/c1-11(2)8-6-9-5-3-4-7-10-9/h3-5,7H,6,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCc1ccccn1 |
| Nom IUPAC | N,N-diméthyl-2-pyridine-2-yléthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.22 |
| Afficher plus |