Learn More
2,2-Dimethylbutane 98%, Thermo Scientific™
Code produit. 10509420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10509420
Marque: Thermo Scientific Acros 116091000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-83-2
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00009321
Clé InChI HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neohexane, butane, 2,2-dimethyl, hsdb 75, unii-07l56l3mp2, ccris 6019, 2,2-dimethylbutyl, 3,3-dimethylbutyl, butane,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-butane, 3,3-dimethylbutan-2-yl
CID PubChem 6403
Nom IUPAC 2,2-dimethylbutane
SMILES CCC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethylbutane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.6490g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5C(CH3)3
Indice de réfraction 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 150
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid