Learn More
Acide 2,2-diméthylbutanoïque-d6, TRC
Code produit 30384089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384089 250 mg 250mg
30387454 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30384089 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD468042250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101419-75-4
Formule moléculaire C6H6D6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.2
Synonyme 2,2-Dimethylbutyric Acid-d6, Neohexanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutyric Acid-d6, NSC 16045-d6, NSC 741804-d6
Nom IUPAC acide 2,2-bis(méthyl-d3)butanoïque
SMILES OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3
Poids de la formule 122.12