Learn More
Acide 2,2-diméthylbutanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Dimethylbutanoic Acid |
| CAS | 595-37-9 |
| Formule moléculaire | C6H12O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,2-Dimethylbutyric Acid, Neohexanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutyric Acid, NSC 16045, NSC 741804 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCC(C)(C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2,2-diméthylbutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
| Poids de la formule | 116.0837 |