Learn More
Acide 2,2-diméthylbutanoïque, TRC
Product Code. 30387021
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30387021 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30387021 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD46804025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethylbutanoic Acid
CAS 595-37-9
Formule moléculaire C6H12O2
Quantité 25 g
Synonyme 2,2-Dimethylbutyric Acid, Neohexanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutyric Acid, NSC 16045, NSC 741804
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2,2-diméthylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Poids de la formule 116.0837