Learn More
2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, TRC
Code produit. 30373852
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. Quantité unitSize
30373852 10 g 10g
1 options
Code produit. 30373852
Marque: Toronto Research Chemicals TRCD47146510G
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride
CAS 5856-77-9
Formule moléculaire C6H11ClO
Quantité 10 g
Synonyme 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, 2,2-Dimethylbutyric Acid Chloride, 2,2-Dimethylbutyryl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C6H11ClO/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3
SMILES O=C(Cl)C(C)(C)CC
Nom IUPAC 2,2-dimethylbutanoyl chloride
Poids moléculaire (g/mol) 134.6
Poids de la formule 134.05