Learn More
2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride |
| CAS | 5856-77-9 |
| Formule moléculaire | C6H11ClO |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, 2,2-Dimethylbutyric Acid Chloride, 2,2-Dimethylbutyryl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11ClO/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(Cl)C(C)(C)CC |
| Nom IUPAC | 2,2-dimethylbutanoyl chloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.6 |
| Poids de la formule | 134.05 |