Learn More
Acide 2,2-diméthylbutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Dimethylbutyric acid |
| Point de fusion | -14°C |
| Densité | 0.926 |
| Point d’ébullition | 186°C |
| Point d’éclair | 90°C (194°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.4154 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 1720666 |
| Afficher plus |