Learn More
Chlorure de 2,2-diméthylbutyryl, 98 %
Code produit. 11364915
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. Quantité unitSize
11364915 10 g 10g
11374915 50 g 50g
11384915 250 g 250g
3 options
Code produit. 11364915
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18125.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de ,2-diméthylbutanoyle est un réactif utilisé dans la synthèse de 4α,,5-dihydro Simvastatin, le médicament, vendu sous le nom commercial Zocor. Inhibiteur compétitif de l’HMG-CoA réductase. Un analogue synthétique de la Lovastatine. Antilipémique.
Solubilité
Réagit avec l’eau. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez à l’abri de l’eau / de l’humidité, des bases fortes et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5856-77-9
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.60
Numéro MDL MFCD03093071
Clé InChI LDJUYMIFFNTKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylbutyryl chloride, 2,2-dimethyl butyryl chloride, 2,2-dimethyl-butyryl chloride, butanoylchloride, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutyric acid chloride, butanoyl chloride, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutyrylchloride, acmc-1aznz, ksc274k4n, 2,2-dimethylbutyryl chloride 10g
CID PubChem 79958
Nom IUPAC Chlorure de 2,2-diméthylbutanoyl
SMILES CCC(C)(C)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethylbutyryl chloride
Densité 0.98
Point d’ébullition 133°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Indice de réfraction 1.424
Quantité 10 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1743935
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté 98%