Learn More
Chlorure de 2,2-diméthylbutyryl, 98 %
Code produit 11384915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384915 250 g 250g
11364915 10 g 10g
11374915 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18125.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de ,2-diméthylbutanoyle est un réactif utilisé dans la synthèse de 4α,,5-dihydro Simvastatin, le médicament, vendu sous le nom commercial Zocor. Inhibiteur compétitif de l’HMG-CoA réductase. Un analogue synthétique de la Lovastatine. Antilipémique.
Solubilité
Réagit avec l’eau. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez à l’abri de l’eau / de l’humidité, des bases fortes et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5856-77-9
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.60
Numéro MDL MFCD03093071
Clé InChI LDJUYMIFFNTKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylbutyryl chloride, 2,2-dimethyl butyryl chloride, 2,2-dimethyl-butyryl chloride, butanoylchloride, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutyric acid chloride, butanoyl chloride, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutyrylchloride, acmc-1aznz, ksc274k4n, 2,2-dimethylbutyryl chloride 10g
CID PubChem 79958
Nom IUPAC Chlorure de 2,2-diméthylbutanoyl
SMILES CCC(C)(C)C(Cl)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethylbutyryl chloride
Densité 0.98
Point d’ébullition 133°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Indice de réfraction 1.424
Quantité 250 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1743935
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté 98%