Learn More
2,2-diméthylcyclopentanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10423274 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10423274 1 g Flacon en verre 1g
10433274 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10423274 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4541-32-6 | C7H12O | 112.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4541-32-6
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00049164
Clé InChI FTGZMZBYOHMEPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylcyclopentanone, cyclopentanone, 2,2-dimethyl, cyclopentanone, dimethyl, zlchem 1228, 2,2 dimethylcyclopentanone, 2,2-dimethyl-cyclopentanone, 2,2-dimethylcyclo pentanone, 2,2-dimethylcyclo-pentanone, 2,2-dimethyl-cyclopentan-1-one
CID PubChem 138286
Nom IUPAC 2,2-diméthylcyclopentane-1-one
SMILES CC1(CCCC1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethylcyclopentanone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 143°C to 145°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C5H6(=O)
Indice de réfraction 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.89
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethylcyclopentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.