Learn More
Chlorhydrate de 2,2-diméthylpropanimidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10245894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245894 25 g Flacon en verre ambré 25g
10193124 1 g Flacon en verre ambré 1g
10215464 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10245894 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01501EB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 18202-73-8
Formule moléculaire C5H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 136.623
Numéro MDL MFCD00051988
Clé InChI ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
CID PubChem 2781880
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanimidamide;chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)3CC(=NH)NH2·HCl
Quantité 25 g
Poids de la formule 136.62
Pourcentage de pureté 97%