Learn More
2,2-anhydride diméthylsuccinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10561341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10561341 1 g Flacon en verre 1g
10187753 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10561341 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308760010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17347-61-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17347-61-4
Formule moléculaire C6H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00022608
Clé InChI ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylsuccinic anhydride, 3,3-dimethyldihydrofuran-2,5-dione, unii-tl903a7h7v, 2,5-furandione, dihydro-3,3-dimethyl, 2,2-dimethyl succinic anhydride, 2,2-dimethylsuccinicanhydride, dihydro-3,3-dimethylfuran-2,5-dione, 2,2-dimethylsuccinic acid anhydride, dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione, ksc490q1j
CID PubChem 87067
Nom IUPAC 3,3-diméthyloxolane-2,5-dione
SMILES CC1(C)CC(=O)OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethylsuccinic anhydride
Point de fusion 26°C to 30°C
% min. CAS 97.5
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Faible fusion de solide
Plage de pourcentage du dosage 98%
Point d’ébullition 219°C to 220°C
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 98%