Learn More
Éther2,2’-dinaphtylique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347745 25 g 25g
11337745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02565.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 613-80-9 | C20H14O | 270.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-80-9
Formule moléculaire C20H14O
Poids moléculaire (g/mol) 270.33
Numéro MDL MFCD00015447
Clé InChI DZRLNYVDCIYXPG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69183
Nom IUPAC 2-naphtalèn-2-yloxynaphtalène
SMILES O(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Dinaphthyl ether
Point de fusion 103°C to 105°C
Quantité 25 g
Beilstein 2054097
Synonyme 2,2'-dinaphthyl ether, di-2-naphthyl ether, 2,2'-oxydinaphthalene, naphthalene, 2,2'-oxybis, bis 2-naphthyl ether, 2-naphthyl ether, di-2-naphthylether, 2,2'-dinaphthylether, naphthalene,2,2'-oxybis
Poids de la formule 270.33
Pourcentage de pureté ≥98%