Learn More
2,2'-Dynaphtyl Éther, TRC
Code produit 30388629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388629 2.5 g -
30375461 1 g -
30376595 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388629 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4739202.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-80-9
Formule moléculaire C20H14O
Poids moléculaire (g/mol) 270.32
Synonyme 2,2'-Oxybis-naphthalene, 2,2'-Oxybis[naphthalene], Di(2-Naphthyl) Ether, Di-beta-Naphthyl Ether
SMILES O(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Dinaphthyl Ether
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C20H14O/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H
Poids de la formule 270.1045