Learn More
2,2-Diphényl-1-picrylhydrazyl (free radical), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309658 250 mg 250mg
11399648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044150.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1898-66-4 | C18H12N5O6
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl is used as a sensitive colorimetric free radical scavenger. It serves as a general antioxidant detector. It is utilized to monitor chemical reactions involving radicals as well as a standard of the position and intensity of electron paramagnetic resonance signals. Further, it is employed in the quantitative determination of aliphatic and aromatic thiols by indirect spectroscopy and for photometric determination of tocopherol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1898-66-4
Formule moléculaire C18H12N5O6
Numéro MDL MFCD00007231
Synonyme DPPH
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Couleur Noir à vert
Quantité 250 mg
Merck Index 14,3330
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl formamide,ethanol,chloroform,ether,carbon disulfinde,acetone,oils,carbon tetrachloride,glacial acetic acid and toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 394.32
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl