Learn More
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, TRC
Code produit 30012433
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012433 500 mg 500mg
30005423 1 g 1g
30009254 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012433 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD492045500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1898-66-4
Formule moléculaire C18 H12 N5 O6
Poids moléculaire (g/mol) 394.32
Synonyme 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH Radical)
Nom IUPAC N-phenyl-N-[(2,4,6-trinitrophenyl)-λ^{2}-azanyl]aniline
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
Poids de la formule 394.0788