Learn More
2,2-diphénylcyclopropanecarbonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Diphenylcyclopropanecarbonitrile |
| CAS | 30932-41-3 |
| Formule moléculaire | C31H24N2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-Cyano-2,2-diphenylcyclopropane, 2,2-Diphenylcyclopropanecarbonitrile, 2,2-Diphenylcyclopropyl cyanide, NSC 120433 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H13N.C15H11N/c17-12-15-11-16(15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11H2;1-11H |
| SMILES | N#C/C=C(C1=CC=CC=C1)\C2=CC=CC=C2.N#CC3C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C3 |
| Nom IUPAC | 2,2-diphénylcyclopropane-1-carbonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 424.54 |
| Poids de la formule | 424.19 |