Learn More
Ester éthylique de l'acide 2,2-diphénylcyclopropanecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 37555-46-7 |
| Formule moléculaire | C18 H18 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Ethyl 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylate, Ethyl 2,2-Diphenylcyclopropylcarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H18O2/c1-2-20-17(19)16-13-18(16,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12,16H,2,13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 2,2-diphénylcyclopropane-1-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.33 |
| Poids de la formule | 266.1307 |