Learn More
2,2-diphénylglycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445267 100 g 100g
11425267 5 g 5g
11435267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22650.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3060-50-2 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
2,2-Diphenylglycine is used as a synthesis reagent for amination reactions. It acts as an intermediate in pharmaceutical and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,2-diphénylglycine est utilisée comme réactif de synthèse pour les réactions d’amination. Elle agit comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques et en synthèse organique.
Solubilité
Elle est peu soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3060-50-2
Formule moléculaire C14H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
Numéro MDL MFCD00008048
Clé InChI YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-diphenylglycine, alpha,alpha-diphenylglycine, alpha-aminodiphenylacetic acid, glycine, 2,2-diphenyl, alpha-amino-alpha-phenylbenzeneacetic acid, .alpha.-aminodiphenylacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenylglycine, benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl, aminodiphenylacetic acid, phenytoin impurity c
CID PubChem 18289
Nom IUPAC 2-amino-2,2-diphenylacetic acid
SMILES NC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Diphenylglycine
Point de fusion ∼246°C (decomposition)
Informations sur la solubilité It is sparingly soluble in water.
Quantité 100 g
Poids de la formule 227.26
Pourcentage de pureté 98%