Learn More
2,2-diphénylglycine, TRC
Code produit 30384887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4916205G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
CAS 3060-50-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H13 N O2
Quantité 5 g
Synonyme Benzeneacetic acid, α-amino-α-phenyl-, Glycine, 2,2-diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Amino-α-phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylglycine, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid, Amino(diphenyl)acetic acid, NSC 33392, α,α-Diphenylglycine, α-Aminodiphenylacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
SMILES NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Acide 2-amino-2,2-diphénylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
Poids de la formule 227.0946
Pourcentage de pureté >95