Learn More
2,2-Diphénylpropionitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474120 5 g 5g
11419126 10 g 10g
11429126 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474120 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17991.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5558-67-8 | C15H13N | 207.276 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5558-67-8
Formule moléculaire C15H13N
Poids moléculaire (g/mol) 207.276
Numéro MDL MFCD00001846
Clé InChI DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79677
Nom IUPAC 2,2-Diphénylpropanenitrile
SMILES CC(C#N)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Diphenylpropionitrile
Densité 1.108
Point d’ébullition 144°C to 145°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.572
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 1955952
Synonyme 2,2-diphenylpropionitrile, 1,1-diphenylethyl cyanide, 2,2-diphenylpropiononitrile, 2,2-diphenyl propionitrile, .alpha.,.alpha.-diphenylpropionitrile, pubchem12547, acmc-209lnw, 2,2-diphenylpropanitrile, 2,2-diphenyl-propionitrile, 2, 2-diphenyl propionitrile
Poids de la formule 207.28
Pourcentage de pureté 97%