Learn More
2,2’-dipyridyl, 99,5+ %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 366-18-7 |
| Point de fusion | 69°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7.5 |
| Point d’ébullition | 272°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C10H8N2 |
| Numéro MDL | MFCD00006212 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,2``-Dipyridyl
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.