Learn More
Disulfure de 2,2’ -dipyridyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479003 5 g 5g
11489003 25 g -
11499003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11118.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    64.65€ / 5g
    Économisez 6.75€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2127-03-9 | C10H8N2S2 | 220.31 g/mol
2,2'-Dipyridyl disulfide is a useful reagent for determination of sulfhydryl groups, preparation of amino acid active esters and the thio esters of phosphoric acid. It acts as a peptide coupling reagent and as an oxidizing agent. It is also used for the activation of glycosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le disulfure de 2,2′-dipyridyle est un réactif utile pour la détermination des groupes sulfhydryles, la préparation des esters actifs d’acides aminés et les esters thio de l’acide phosphorique. Il agit comme réactif de couplage des peptides et comme agent oxydant. Il est également utilisé pour l’activation des glycosides.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le benzène, le tétrahydrofurane, le dichlorométhane, l’acétonitrile et le diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2127-03-9
Formule moléculaire C10H8N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 220.31
Numéro MDL MFCD00006287
Clé InChI HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-dithiodipyridine, 2,2'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-2-yl disulfane, aldrithiol-2, 2,2'-dipyridyldisulfide, aldrithiol 2, bis 2-pyridyl disulfide, 2-pyridin-2-yldisulfanyl pyridine, 2-dipyridyl disulfide, 2-pyridinyl disulfide
CID PubChem 65093
Nom IUPAC 2-(pyridine-2-yldisulfanyl)pyridine
SMILES C1=CC=NC(=C1)SSC2=CC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2′-Dipyridyl disulfide
Point de fusion 56°C to 59°C
Point d’éclair 210°C (410°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 5 g
Beilstein 154629
Informations sur la solubilité Soluble in water,benzene,tetrahydrofuran,dichloromethane,acetonitrile and dimethyformamide.
Poids de la formule 220.32
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Dipyridyl disulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dithiodipyridine