Learn More
2,2'-Dipyridyl, TRC
Code produit 30138035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138035 100 g 100g
30010011 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138035 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD492735100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-18-7
Formule moléculaire C10 H8 N2
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Synonyme 2,2'-Bipyridyl, 2,2'-Dipyridine, 2,2'-Dipyridyl, 2-(2-Pyridyl)pyridine, Dri-Rx 19LC-E, NSC 1550, NSC 615009, α,α'-Bipyridine, α,α'-Bipyridyl, α,α'-Dipyridine, α,α'-Dipyridyl
Nom IUPAC 2-pyridin-2-ylpyridine
SMILES c1ccc(nc1)c2ccccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Bipyridyl
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Poids de la formule 156.0687