Learn More
2,2-Dihydrochlorure de 2,2-Diselanediyldithhanamine Dihydrochloride, TRC
Code produit 30132603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132603 100 mg 100mg
30137920 500 mg 500mg
30007241 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132603 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD493318100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3542-13-0
Formule moléculaire C13 H16 N2 O10
Poids moléculaire (g/mol) 360.274
Nom IUPAC Pentanedioate bis(1-hydroxy-2,5-dioxo-1λ5-azolidin-1-yl)
SMILES O[N]1(OC(=O)CCCC(=O)O[N]2(O)C(=O)CCC2=O)C(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Diselanediyldiethanamine Dihydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2O10/c16-8-4-5-9(17)14(8,22)24-12(20)2-1-3-13(21)25-15(23)10(18)6-7-11(15)19/h22-23H,1-7H2
Poids de la formule 360.08