Learn More
2,2'-Dithiobis[5-méthyl-1,3,4-thiadiazole], TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazole] |
| CAS | 66666-63-5 |
| Formule moléculaire | C6H6N4S4 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1,2-Bis(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)disulfane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6N4S4/c1-3-7-9-5(11-3)13-14-6-10-8-4(2)12-6/h1-2H3 |
| SMILES | Cc1nnc(SSc2nnc(C)s2)s1 |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-5-[(5-méthyl-1,3,4-thiodiazol-2-yl)disulfodyl]-1,3,4-thiadiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 262.4 |
| Poids de la formule | 261.9475 |