Learn More
2,2'-Dithiobis[5-méthyl-1,3,4-thiadiazole], TRC
Code produit 30375395
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30375395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375395 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4941755G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazole]
CAS 66666-63-5
Formule moléculaire C6H6N4S4
Quantité 5 g
Synonyme 1,2-Bis(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)disulfane
Formule InChI InChI=1S/C6H6N4S4/c1-3-7-9-5(11-3)13-14-6-10-8-4(2)12-6/h1-2H3
SMILES Cc1nnc(SSc2nnc(C)s2)s1
Nom IUPAC 2-méthyl-5-[(5-méthyl-1,3,4-thiodiazol-2-yl)disulfodyl]-1,3,4-thiadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 262.4
Poids de la formule 261.9475
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.