Learn More
2,2'-Dithiobis[N-méthylbenzamide], TRC
Code produit 30342716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342716 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342716 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB184508500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Dithiobis[N-methyl-benzamide]
CAS 2527-58-4
Formule moléculaire C16 H16 N2 O2 S2
Quantité 500 mg
Synonyme 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide], Densil P, Dithio-2,2'-bis(N-methylbenzamide)
Formule InChI InChI=1S/C16H16N2O2S2/c1-17-15(19)11-7-3-5-9-13(11)21-22-14-10-6-4-8-12(14)16(20)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES CNC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)NC
Nom IUPAC N-méthyl-2-[[2-(méthylcarbamoyl)phényl]disulfanyl]benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 332.44
Poids de la formule 332.0653