Learn More
Acide 2-(2-éthoxyéthoxy)acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-ethoxyethoxy)acetic acid |
| CAS | 7743-94-4 |
| Formule moléculaire | C6H12O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O4/c1-2-9-3-4-10-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCOCCOCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2-éthoxyéthoxy)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.15 |
| Poids de la formule | 148.0736 |