Learn More
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15NO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3 |
| Poids de la formule | 181.1103 |