Learn More
Bromure de 2-(2-éthoxyphénoxy)éthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide |
| Point de fusion | 41°C to 43°C |
| Formule moléculaire | C18H12N2O4 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 6290077 |
| Synonyme | 4,4-dinitro-p-terphenyl, p-terphenyl, 4,4-dinitro, 4,4-dinitro-1,1',4',1 terphenyl, 1,4-bis 4-nitrophenyl benzene, p,p-dinitro-p-terphenyl, 4,4-dinitro-para-terphenyl, 4,4-dinitro-1,1',4',1-terphenyl, 4,4-dinitro-1,1':4',1-terphenyl, 1-nitro-4-4-4-nitrophenyl phenyl benzene, 4,4-dinitro-1,1':4',1-terbenzene |
| Clé InChI | MHOAYDHUNGLDTB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 1,4-bis(4-nitrophényl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.30 |
| Afficher plus |