Learn More
2-(2-Éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(1H)-thione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(1H)-thione |
| CAS | 912576-44-4 |
| Formule moléculaire | C17H20N4OS |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20N4OS/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(23)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)22-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,23) |
| SMILES | S=C(N1)C2=C(C)N=C(CCC)N2N=C1C3=CC=CC=C3OCC |
| Nom IUPAC | 2-(2-éthoxyphényl)-5-méthyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(3H)-thione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 328.43 |
| Poids de la formule | 328.14 |