Learn More
2,2‘-éthylènebis(1,3-dithiane), 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11322957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322957 1 g 1g
11332957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16255.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14947-53-6
Formule moléculaire C10H18S4
Poids moléculaire (g/mol) 266.49
Numéro MDL MFCD00040467
Clé InChI RVIPSMFHRZBJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-ethylenebis 1,3-dithiane, 2,2'-ethylene di-1,3-dithiane, 2-2-1,3-dithian-2-yl ethyl-1,3-dithiane, 2,2'-ethane-1,2-diylbis 1,3-dithiane, acmc-1c6g9, 1,2-di 1,3-dithian-2-yl ethane, 1,3-dithiane,2,2'-1,2-ethanediyl bis
CID PubChem 84720
Nom IUPAC 2-[2-(1,3-dithian-2-yl)ethyl]-1,3-dithiane
SMILES C(CC1SCCCS1)C1SCCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Ethylenebis(1,3-dithiane)
Point de fusion 132°C to 135°C
Quantité 1 g
Beilstein 1237944
Poids de la formule 266.51
Pourcentage de pureté ≥98%