Learn More
2-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, TRC
Code produit 30403339
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30403339 500 mg
30398693 100 mg
30402696 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30403339 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF595688500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1165936-00-4
Formule moléculaire C13H18BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 252.09
Synonyme 2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic Acid Pinacol Ester
Nom IUPAC 2-(2-fluoro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES FC=1C(OC)=CC=CC1B2OC(C)(C)C(O2)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-7-6-8-10(16-5)11(9)15/h6-8H,1-5H3
Poids de la formule 252.13