Learn More
2-(2-fluorophényl)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11315649 5 g 5g
11325649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19998.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 50919-06-7 | C8H9FO | 140.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50919-06-7
Formule moléculaire C8H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 140.16
Numéro MDL MFCD00002887
Clé InChI HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
CID PubChem 2733296
Nom IUPAC 2-(2-fluorophényl)éthanol
SMILES OCCC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Densité 1.045
Point d’ébullition 72°C (1 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.51
Quantité 5 g
Poids de la formule 140.16
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.