Learn More
2-(2-fluorophényl)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11325649 25 g 25g
11315649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19998.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 50919-06-7 | C8H9FO | 140.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50919-06-7
Formule moléculaire C8H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 140.16
Numéro MDL MFCD00002887
Clé InChI HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
CID PubChem 2733296
Nom IUPAC 2-(2-fluorophényl)éthanol
SMILES OCCC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Densité 1.045
Point d’ébullition 72°C (1 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.51
Quantité 25 g
Poids de la formule 140.16
Pourcentage de pureté 99%