Learn More
(2-[2-(Fmoc-amino)éthoxy]éthoxy)acide acétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450439 1 g 1g
15418426 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63641.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 166108-71-0 | C21H23NO6 | 385.416 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 166108-71-0
Formule moléculaire C21H23NO6
Poids moléculaire (g/mol) 385.416
Numéro MDL MFCD01321015
Clé InChI XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-fmoc-amino ethoxy ethoxy acetic acid, fmoc-nh-peg2-ch2cooh, fmoc-aeea, 1-9h-fluoren-9-yl-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxaoctanoic acid, fmoc-adoa, fmoc-aeeac-oh, fmoc-amino-3,6 dioxaoctanoic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxa-n-octanoic acid
CID PubChem 2756092
Nom IUPAC Acide 2-[2-[2-(9 H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)éthoxy]éthoxy]acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCOCCOCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy)acetic acid
Couleur Blanc
Formule linéaire FmocNHCH2CH2OCH2CH2OCH2CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 9658732
Poids de la formule 385.42
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline