Learn More
2,2’-Furile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488336 100 g 100g
11468336 5 g 5g
11478336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15386.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 492-94-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-94-4
Formule moléculaire C10H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 190.154
Numéro MDL MFCD00003241
Clé InChI SXPUVBFQXJHYNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furil, alpha-furil, bipyromucyl, 2,2'-furil, bipryomucyl, di-2-furylglyoxal, difuranylglyoxal, ethanedione, di-2-furanyl, di-2-furanylethanedione, a-furil
CID PubChem 68119
Nom IUPAC 1,2-bis(furan-2-yl)éthane-1,2-dione
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Furil
Point de fusion 162°C to 165°C
Quantité 100 g
Beilstein 383882
Poids de la formule 190.15
Pourcentage de pureté 98%