Learn More
2,2’-furil dioxime, mélange d’isomères, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416856 1 g 1g
11426856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23972.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 522-27-0 | C10H8N2O4 | 220.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 522-27-0
Formule moléculaire C10H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 220.18
Numéro MDL MFCD00075315
Clé InChI RBOZTFPIXJBLPK-DSOJMZEYSA-N
Synonyme alpha-furil dioxime, furildioxime, alpha-furyldioxime, di-2-furylglyoxime, bis 2-furyl glyoxime, di-2-furylethanedione dioxime, ethanedione, di-2-furanyl-, dioxime, glyoxime, di-2-furyl, furil, dioxime, 1z,2z-1,2-di furan-2-yl ethane-1,2-dione dioxime
CID PubChem 5359431
SMILES O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CO1)/C1=CC=CO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2'-Furil dioxime
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion ∼165°C
Quantité 1 g
Beilstein 85894
Merck Index 14,4306
Nom IUPAC N-[(1E)-1,2-bis(furane-2-yl)-2-nitrosoethenyl]hydroxylamine
Poids de la formule 220.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Powder