Learn More
Acide 2-(2-furyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10694585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10694585 5 g Flacon en verre ambré 5g
10507284 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10336904 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10694585 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46201DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 331942-47-3
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.182
Clé InChI QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-furyl benzoic acid, 2-furan-2-yl benzoic acid, 2-fur-2-ylbenzoic acid, benzoic acid,2-2-furanyl, 2-fur-2-yl benzoic acid, 2-furan-2-yl-benzoic acid
CID PubChem 2772293
Nom IUPAC Acide 2-(furane-2-yl)benzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Furyl)benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 97%